2-Nitro-phenethylamine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452217-1G OR452217-5G
APOSOR452217-1GEA 314 EUR
APOSOR452217-1G APOSOR452217-5G
2-Nitro-phenethylamine hydrochloride 97%
2-Nitro-phenethylamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₀N₂O₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371521
Núm. CAS: 861337-74-8