2-Amino-1-(4-methyl-1-piperazinyl)-ethanone dihydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452218-1G OR452218-500MG
APOSOR452218-1GEA 522 EUR
APOSOR452218-1G APOSOR452218-500MG
2-Amino-1-(4-methyl-1-piperazinyl)-ethanone dihydrochloride 97%
2-Amino-1-(4-methyl-1-piperazinyl)-ethanone dihydrochloride
Formula: C₇H₁₅N₃O·2ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06796412
Núm. CAS: 146788-11-6