1-(2-Nitrophenyl)ethanamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452222-1G OR452222-500MG
APOSOR452222-1GEA 0 EUR
APOSOR452222-1G APOSOR452222-500MG
1-(2-Nitrophenyl)ethanamine 97%
1-(2-Nitrophenyl)ethanamine
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09041921
Núm. CAS: 100311-54-4