2-(4-Chlorophenoxy)-benzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452224-1G OR452224-500MG
APOSOR452224-1GEA 522 EUR
APOSOR452224-1G APOSOR452224-500MG
2-(4-Chlorophenoxy)-benzylamine 97%
2-(4-Chlorophenoxy)-benzylamine
Formula: C₁₃H₁₂ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11191890
Núm. CAS: 792158-57-7