1-(4-Cyclopropylphenyl)sulphonylpiperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR45226-1G OR45226-250MG
APOSOR45226-1GEA 696 EUR
APOSOR45226-1G APOSOR45226-250MG
1-(4-Cyclopropylphenyl)sulphonylpiperazine
1-(4-Cyclopropylphenyl)sulphonylpiperazine
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₂S
MW: 266,359 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32219473
Núm. CAS: 2416262-92-3