1-(3-Cyclopropylphenyl)sulphonylpiperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR45227-1G OR45227-250MG
APOSOR45227-1GEA 696 EUR
APOSOR45227-1G APOSOR45227-250MG
1-(3-Cyclopropylphenyl)sulphonylpiperazine
1-(3-Cyclopropylphenyl)sulphonylpiperazine
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₂S
MW: 266,359 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32219474
Núm. CAS: 2416262-93-4