1-(2-Cyclopropylphenyl)sulphonylpiperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR45228-1G OR45228-250MG
APOSOR45228-1GEA 696 EUR
APOSOR45228-1G APOSOR45228-250MG
1-(2-Cyclopropylphenyl)sulphonylpiperazine
1-(2-Cyclopropylphenyl)sulphonylpiperazine
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₂S
MW: 266,359 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32219475
Núm. CAS: 2416262-90-1