5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR45229-1G
OR45229-250MG
APOSOR45229-1GEA
493
EUR
APOSOR45229-1G
APOSOR45229-250MG
5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formula:
C₈H₇BrN₂ MW: 211,059 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12756242 Núm. CAS: 377779-74-3 |