1-Benzyl-4-chloropiperidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4559-1G OR4559-250MG
APOSOR4559-1GEA 62.5 EUR
APOSOR4559-1G APOSOR4559-250MG
1-Benzyl-4-chloropiperidine
1-Benzyl-4-chloropiperidine
Formula: C₁₂H₁₆ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00510091
Núm. CAS: 67848-71-9