(1R,2R)-1N,1N,2N,2N-Tetramethylcyclohexane-1,2-diamine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(1R,2R)-N1,N1,N2,N2-Tetramethylcyclohexane-1,2-diamine
OR460002-250MG
OR460002-1G
OR460002-5G
APOSOR460002-250MGEA
79.9
EUR
APOSOR460002-250MG
APOSOR460002-1G
APOSOR460002-5G
(1R,2R)-1N,1N,2N,2N-Tetramethylcyclohexane-1,2-diamine 95+%
(1R,2R)-1N,1N,2N,2N-Tetramethylcyclohexane-1,2-diamine
Formula:
C₁₀H₂₂N₂ MW: 170,295 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03411208 Núm. CAS: 53152-69-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...