1-(Pyridin-3-yl)piperazine dihydrobromide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR460013-250MG
APOSOR460013-250MGEA 455 EUR
APOSOR460013-250MG
1-(Pyridin-3-yl)piperazine dihydrobromide
1-(Pyridin-3-yl)piperazine dihydrobromide
Formula: C₉H₁₃N₃·2BrH
MW: 325,044 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11841224
Núm. CAS: 1185369-72-5