3-(3-Pyridyl)-D-alanine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR460015-1G OR460015-250MG
APOSOR460015-1GEA 372 EUR
APOSOR460015-1G APOSOR460015-250MG
3-(3-Pyridyl)-D-alanine dihydrochloride
3-(3-Pyridyl)-D-alanine dihydrochloride
Formula: C₈H₁₀N₂O₂·2ClH
MW: 239.099 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191179
Núm. CAS: 93960-21-5