3-(3-Pyridyl)-L-alanine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR460016-1G OR460016-250MG
APOSOR460016-1GEA 369 EUR
APOSOR460016-1G APOSOR460016-250MG
3-(3-Pyridyl)-L-alanine dihydrochloride
3-(3-Pyridyl)-L-alanine dihydrochloride
Formula: C₈H₁₀N₂O₂·2ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191178
Núm. CAS: 93960-20-4