2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR460030-25G
OR460030-1G
OR460030-5G
APOSOR460030-25GEA
959
EUR
APOSOR460030-25G
APOSOR460030-1G
APOSOR460030-5G
2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine 98%
2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
Formula:
C₆Cl₉N₃ MW: 433,161 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00023177 Núm. CAS: 6542-67-2 |