N-Methylisonipecotic acid, ethyl ester, hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR460036-1G OR460036-25G OR460036-5G
APOSOR460036-1GEA 90.5 EUR
APOSOR460036-1G APOSOR460036-25G APOSOR460036-5G
N-Methylisonipecotic acid, ethyl ester, hydrochloride
N-Methylisonipecotic acid, ethyl ester, hydrochloride
Formula: C₉H₁₇NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12965068
Núm. CAS: 52700-61-5