1-Bromo-2-iodoethane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR460045-1G OR460045-5G
APOSOR460045-1GEA 184 EUR
APOSOR460045-1G APOSOR460045-5G
1-Bromo-2-iodoethane
1-Bromo-2-iodoethane
Formula: C₂H₄BrI
MW: 234,862 g/mol
Pto. Ebullición: 163 °C
Pto. de fusión: 28…32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041542
Núm. CAS: 590-16-9