2-Bromo-6-hydroxybenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Bromo-2-cyanophenol
OR46022-1G OR46022-5G
APOSOR46022-1GEA 23.2 EUR
APOSOR46022-1G APOSOR46022-5G
2-Bromo-6-hydroxybenzonitrile
2-Bromo-6-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄BrNO
MW: 198,017 g/mol
Pto. de fusión: 171…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12828440
Núm. CAS: 73289-85-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III