2-Isopropoxy-1,3-thiazole-5-boronic acid, pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46023-1G OR46023-250MG
APOSOR46023-1GEA 800 EUR
APOSOR46023-1G APOSOR46023-250MG
2-Isopropoxy-1,3-thiazole-5-boronic acid, pinacol ester
2-Isopropoxy-1,3-thiazole-5-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₂H₂₀BNO₃S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12032347
Núm. CAS: 1352652-22-2