3-Bromo-5-iodophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46047-1G OR46047-5G
APOSOR46047-1GEA 24.8 EUR
APOSOR46047-1G APOSOR46047-5G
3-Bromo-5-iodophenol
3-Bromo-5-iodophenol
Formula: C₆H₄BrIO
MW: 298.904 g/mol
Pto. de fusión: 82…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12405397
Núm. CAS: 570391-20-7