3-Bromo-4,5-dimethylnitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Bromo-5-nitro-o-xylene, 1-Bromo-2,3-dimethyl-5-nitrobenzene
OR46051-1G
APOSOR46051-1GEA 63.8 EUR
APOSOR46051-1G
3-Bromo-4,5-dimethylnitrobenzene
3-Bromo-4,5-dimethylnitrobenzene
Formula: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,059 g/mol
Pto. de fusión: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12547850
Núm. CAS: 22162-22-7