3-Bromo-5-nitroaniline 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-5-bromonitrobenzene
OR46061-1G OR46061-5G OR46061-25G
APOSOR46061-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46061-1G APOSOR46061-5G APOSOR46061-25G
3-Bromo-5-nitroaniline 96%
3-Bromo-5-nitroaniline
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
Pto. de fusión: 128 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00462820
Núm. CAS: 55215-57-1