5-Bromobenzene-1,3-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46062-1G OR46062-250MG OR46062-5G
APOSOR46062-1GEA 91.5 EUR
APOSOR46062-1G APOSOR46062-250MG APOSOR46062-5G
5-Bromobenzene-1,3-diamine
5-Bromobenzene-1,3-diamine
Formula: C₆H₇BrN₂
Pto. de fusión: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09036306
Núm. CAS: 33786-90-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III