3-Amino-5-bromophenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46063-1G OR46063-250MG
APOSOR46063-1GEA 357 EUR
APOSOR46063-1G APOSOR46063-250MG
3-Amino-5-bromophenol 97%
3-Amino-5-bromophenol
Formula: C₆H₆BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16999374
Núm. CAS: 100367-38-2