3-Bromo-5-nitrophenol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46064-10G OR46064-1G OR46064-5G
APOSOR46064-10GEA 292 EUR
APOSOR46064-10G APOSOR46064-1G APOSOR46064-5G
3-Bromo-5-nitrophenol 96%
3-Bromo-5-nitrophenol
Formula: C₆H₄BrNO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09965960
Núm. CAS: 116632-23-6