2-Bromo-5-iodoaniline, N-BOC protected

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 2-Bromo-N-(tert-butoxycarbonyl)-5-iodoaniline, tert-Butyl (2-bromo-5-iodophenyl)carbamate

OR46082-1G OR46082-250MG OR46082-5G
APOSOR46082-1GEA 209 EUR
APOSOR46082-1G APOSOR46082-250MG APOSOR46082-5G
2-Bromo-5-iodoaniline, N-BOC protected
2-Bromo-5-iodoaniline, N-BOC protected
Formula: C₁₁H₁₃BrINO₂
Pto. de fusión: 127…132 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD23704427
Núm. CAS: 221876-99-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR