2-Methyl-1-phenyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Carboxy-2-methyl-1-phenyl-1H-benzimidazole, 2-Methyl-1-phenyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid
OR46085-1G
OR46085-5G
APOSOR46085-1GEA
270
EUR
APOSOR46085-1G
APOSOR46085-5G
2-Methyl-1-phenyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
2-Methyl-1-phenyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Formula:
C₁₅H₁₂N₂O₂ MW: 252,268 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00218479 Núm. CAS: 92437-43-9 |