4-Iodo-2-methoxyphenol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR46089-1G
OR46089-25G
OR46089-5G
APOSOR46089-1GEA
56.7
EUR
APOSOR46089-1G
APOSOR46089-25G
APOSOR46089-5G
4-Iodo-2-methoxyphenol
4-Iodo-2-methoxyphenol
Formula:
C₇H₇IO₂ Pto. de fusión: 37…40 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08061924 Núm. CAS: 203861-62-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |