2,4-Dibromobenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46091-1G OR46091-5G
APOSOR46091-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46091-1G APOSOR46091-5G
2,4-Dibromobenzaldehyde 98%
2,4-Dibromobenzaldehyde
Formula: C₇H₄Br₂O
Pto. de fusión: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185489
Núm. CAS: 5629-98-1