6-Azaindole-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid, 2-Carboxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
OR46105-250MG OR46105-1G
APOSOR46105-250MGEA 271 EUR
APOSOR46105-250MG APOSOR46105-1G
6-Azaindole-2-carboxylic acid
6-Azaindole-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,145 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11506121
Núm. CAS: 24334-20-1