5-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridine, 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46119-1G OR46119-5G
APOSOR46119-1GEA 111 EUR
APOSOR46119-1G APOSOR46119-5G
5-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridine, 97%
5-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridine,
Formula: C₆H₄BrN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11227145
Núm. CAS: 28279-52-9