4-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-5-azabenzimidazole
OR46121-1G OR46121-250MG
APOSOR46121-1GEA 575 EUR
APOSOR46121-1G APOSOR46121-250MG
4-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
4-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
MW: 198.02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11501213
Núm. CAS: 1086398-12-0