1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2(1H)-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46124-1G OR46124-5G
APOSOR46124-1GEA 183 EUR
APOSOR46124-1G APOSOR46124-5G
1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2(1H)-one 98%
1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2(1H)-one
Formula: C₁₂H₁₈BNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044683
Núm. CAS: 1002309-52-5