5-Bromo-6-azaindole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
OR46136-5G
APOSOR46136-5GEA 127 EUR
APOSOR46136-5G
5-Bromo-6-azaindole 98%
5-Bromo-6-azaindole
Formula: C₇H₅BrN₂
MW: 197,032 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12024306
Núm. CAS: 1215387-58-8