5-Bromo-2-iodo-1H-indole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46137-1G OR46137-250MG
APOSOR46137-1GEA 1120 EUR
APOSOR46137-1G APOSOR46137-250MG
5-Bromo-2-iodo-1H-indole 95%
5-Bromo-2-iodo-1H-indole
Formula: C₈H₅BrIN
MW: 321,94 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD27987772
Núm. CAS: 1572177-90-2