Methyl 3-formyl-2-hydroxybenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46142-1G OR46142-250MG
APOSOR46142-1GEA 640 EUR
APOSOR46142-1G APOSOR46142-250MG
Methyl 3-formyl-2-hydroxybenzoate 95%
Methyl 3-formyl-2-hydroxybenzoate
Formula: C₉H₈O₄
MW: 180,157 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01067661
Núm. CAS: 3775-05-1