5-Bromo-2-chloroiodobenzene 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-1-chloro-2-iodobenzene
OR46215-25G OR46215-5G OR46215-100G
APOSOR46215-25GEA 87 EUR
APOSOR46215-25G APOSOR46215-5G APOSOR46215-100G
5-Bromo-2-chloroiodobenzene 95+%
5-Bromo-2-chloroiodobenzene
Formula: C₆H₃BrClI
MW: 317.349 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07780669
Núm. CAS: 774608-49-0