5-Bromo-2-iodophenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46220-10G OR46220-25G OR46220-5G
APOSOR46220-10GEA 0 EUR
APOSOR46220-10G APOSOR46220-25G APOSOR46220-5G
5-Bromo-2-iodophenol 98%
5-Bromo-2-iodophenol
Formula: C₆H₄BrIO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16999931
Núm. CAS: 858855-11-5