3-(Chlorosulphonyl)azetidine, N-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: tert-Butyl 3-(chlorosulphonyl)azetidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(chlorosulphonyl)azetidine
OR46226-1G OR46226-250MG
APOSOR46226-1GEA 567 EUR
APOSOR46226-1G APOSOR46226-250MG
3-(Chlorosulphonyl)azetidine, N-BOC protected
3-(Chlorosulphonyl)azetidine, N-BOC protected
Formula: C₈H₁₄ClNO₄S
MW: 255.719 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11040529
Núm. CAS: 1310732-18-3
UN: 1759
ADR: 8 III