3-Chloro-5-iodoanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46237-1G OR46237-250MG
APOSOR46237-1GEA 343 EUR
APOSOR46237-1G APOSOR46237-250MG
3-Chloro-5-iodoanisole
3-Chloro-5-iodoanisole
Formula: C₇H₆ClIO
Pto. Ebullición: 87…89 °C (1,5 mm Hg)
Densidad: 1,8961 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18393318
Núm. CAS: 861800-86-4