2-(Bromomethyl)pyrazine hydrobromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Bromomethyl)-1,4-diazine hydrobromide
OR46239-1G OR46239-5G
APOSOR46239-1GEA 205 EUR
APOSOR46239-1G APOSOR46239-5G
2-(Bromomethyl)pyrazine hydrobromide 95%
2-(Bromomethyl)pyrazine hydrobromide
Formula: C₅H₅BrN₂·BrH
MW: 253.923 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23105761
Núm. CAS: 1421789-94-7