3-Bromo-5-iodoaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR46248-1G OR46248-250MG OR46248-5G
APOSOR46248-1GEA 400 EUR
APOSOR46248-1G APOSOR46248-250MG APOSOR46248-5G
3-Bromo-5-iodoaniline
3-Bromo-5-iodoaniline
Formula: C₆H₅BrIN
Pto. de fusión: 75…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09743665
Núm. CAS: 31948-87-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III