Methyl 1-[4-(chlorosulphonyl)phenyl]cyclobutanecarboxylate, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR46261-1G OR46261-250MG
APOSOR46261-1GEA 575 EUR
APOSOR46261-1G APOSOR46261-250MG
Methyl 1-[4-(chlorosulphonyl)phenyl]cyclobutanecarboxylate, grado técnico
Methyl 1-[4-(chlorosulphonyl)phenyl]cyclobutanecarboxylate
Formula: C₁₂H₁₃ClO₄S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD32219476
Núm. CAS: 2407349-26-0
UN: 3261
ADR: 8,III