4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxamide 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4632-1G OR4632-250MG OR4632-5G
APOSOR4632-1GEA 176 EUR
APOSOR4632-1G APOSOR4632-250MG APOSOR4632-5G
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxamide 95+%
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxamide
Formula: C₆H₈N₄OS
Pto. de fusión: 250 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00126685
Núm. CAS: 89533-28-8