7,7-Dimethyl-5,7-dihydroindeno[2,1-b]carbazole 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR46339-5G
APOSOR46339-5GEA 97.3 EUR
APOSOR46339-5G
7,7-Dimethyl-5,7-dihydroindeno[2,1-b]carbazole 95%
7,7-Dimethyl-5,7-dihydroindeno[2,1-b]carbazole
Formula: C₂₁H₁₇N
MW: 283,366 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26131198
Núm. CAS: 1257220-47-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR