1,3-Dimethyl-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Carboxy-1,3-dimethyl-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
OR4637-1G
OR4637-5G
APOSOR4637-1GEA
255
EUR
APOSOR4637-1G
APOSOR4637-5G
1,3-Dimethyl-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
1,3-Dimethyl-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
Formula:
C₁₀H₁₁N₃O₃ MW: 221,213 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00206670 Núm. CAS: 439109-76-9 |