5-Iodo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR46499-1G OR46499-250MG
APOSOR46499-1GEA 654 EUR
APOSOR46499-1G APOSOR46499-250MG
5-Iodo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
5-Iodo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine
Formula: C₆H₅IN₄
MW: 260,035 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18072706
Núm. CAS: 1245645-07-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III