3-Bromoisoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-1,2-oxazole
OR46500-1G OR46500-250MG OR46500-5G
APOSOR46500-1GEA 114 EUR
APOSOR46500-1G APOSOR46500-250MG APOSOR46500-5G
3-Bromoisoxazole
3-Bromoisoxazole
Formula: C₃H₂BrNO
MW: 147,958 g/mol
Pto. Ebullición: 182…183 °C
Densidad: 1,812 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07778379
Núm. CAS: 111454-71-8
UN: 1993
ADR: 3,III