Methyl 2,6-dimethylisonicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dimethyl-4-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 2,6-dimethylpyridine-4-carboxylate
OR46524-1G
APOSOR46524-1GEA 68.3 EUR
APOSOR46524-1G
Methyl 2,6-dimethylisonicotinate
Methyl 2,6-dimethylisonicotinate
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,189 g/mol
Pto. de fusión: 45…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11656351
Núm. CAS: 142896-15-9