Methyl 5-bromo-3-chloropyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-3-chloro-2-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 5-bromo-3-chloropicolinate
OR46525-1G OR46525-250MG OR46525-5G OR46525-25G
APOSOR46525-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46525-1G APOSOR46525-250MG APOSOR46525-5G APOSOR46525-25G
Methyl 5-bromo-3-chloropyridine-2-carboxylate
Methyl 5-bromo-3-chloropyridine-2-carboxylate
Formula: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250,477 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698107
Núm. CAS: 1214336-41-0