Methyl 4-(bromoacetyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46535-1G OR46535-250MG
APOSOR46535-1GEA 72.5 EUR
APOSOR46535-1G APOSOR46535-250MG
Methyl 4-(bromoacetyl)benzoate
Methyl 4-(bromoacetyl)benzoate
Formula: C₁₀H₉BrO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08062347
Núm. CAS: 56893-25-5